Läs mer
Fenylfosfordikloridat, 97 %
Produktkod. 11428723
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11428723 500 g 500g
11408723 25 g 25g
11418723 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11428723 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10479.36
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 770-12-7 | C6H5Cl2O2P | 210,978 g/mol
Reagens för framställning av fosfatdiestrar. Fenylfosforodikloridat används vid framställning av symmetriska fosfatdiestrar. Det används som fosforyleringsmedel för alkoholer och aminer. Det är också involverat i framställningen av fenylfosfordi-(1-imidazolidat) och 2-fenyl-bis-triazoloylfosfat, som används i peptidsyntes. Det spelar en viktig roll i Pfitzner-Moffatt-oxidationen som involverar oxidation av alkoholer till motsvarande aldehyder och ketoner. Dessutom används den vid Beckmann-omlagring för framställning av N-fenylacetamid från acetofenonoxim.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Reagens för framställning av fosfatdiestrar. Fenylfosforodikloridat används vid framställning av symmetriska fosfatdiestrar. Det används som fosforyleringsmedel för alkoholer och aminer. Det är också involverat i framställningen av fenylfosfordi-(1-imidazolidat) och 2-fenyl-bis-triazoloylfosfat, som används i peptidsyntes. Det spelar en viktig roll i Pfitzner-Moffatt-oxidationen som involverar oxidation av alkoholer till motsvarande aldehyder och ketoner. Dessutom används den vid Beckmann-omlagring för framställning av N-fenylacetamid från acetofenonoxim.
Löslighet Oblandbar med
vatten.
Anteckningar
Fuktkänslig. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och välventilerad plats. Inkompatibel med starka baser, alkoholer och starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 770-12-7
Molekylformel C6H5Cl2O2P
Molekylvikt (g/mol) 210.978
MDL-nummer MFCD00002067
InChI-nyckel TXFOLHZMICYNRM-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenyl dichlorophosphate, phenyl phosphorodichloridate, dichlorophenoxyphosphine oxide, phosphorodichloridic acid, phenyl ester, phenylphosphoric dichloride, phenyl phosphorodichlorodate, phenoxydichlorophosphine oxide, phenyldichlorophosphate, phenoxyphosphoryl dichloride, phosphoroyl dichloride phenyl ester
PubChem CID 13038
IUPAC-namn diklorfosforyloxibensen
LEDER C1=CC=C(C=C1)OP(=O)(Cl)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phenyl phosphorodichloridate
Smältpunkt -1 °C
Densitet 1.415
Kokpunkt 241 °C till 243 °C
Flampunkt 112 °C (233 °F)
Brytningsindex 1.523
Kvantitet 500 g
UN-nummer UN3265
Beilstein 511863
Känslighet Känslig för fukt
Löslighetsinformation Oblandbar med vatten.
Formel vikt 210.98
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.