Läs mer
Fenylpropargyleter, 97 %
Produktkod. 11394968
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
1g
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11394968 25 g 25g
11384968 1 g 1g
11304978 5 g 5g
11314978 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11394968 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 043923.14
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 13610-02-1 | C9H8O | 132,16 g/mol
Fenylpropargyleter används som byggsten för syntes.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13610-02-1
Molekylformel C9H8O
Molekylvikt (g/mol) 132.16
MDL-nummer MFCD00048107
InChI-nyckel AIQRJSXKXVZCJO-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenyl propargyl ether, prop-2-ynyloxy benzene, prop-2-yn-1-yloxy benzene, phenyl 2-propynyl ether, benzene, 2-propynyloxy, 3-phenoxy-1-propyne, 2-propynyloxy benzene, phenylpropargyl ether, prop-2-ynyloxybenzene, ether, phenyl 2-propynyl
PubChem CID 83613
IUPAC-namn prop-2-ynoxibensen
LEDER C#CCOC1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phenyl propargyl ether
Färg Färglös till gul
Densitet 1.030 g/mL
Kokpunkt 89 °C till 90 °C (14 mmHg)
Odör Stickande lukt
Linjär formel C6H5OCH2C≡CH
Brytningsindex 1.533
Kvantitet 25 g
Löslighetsinformation Löslig i kloroform.
Formel vikt 132.16
Procent renhet 97%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.