Läs mer
Fenylpropargyleter, 97+%
Produktkod. 10173803 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 mL
25 mL
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
25ml
5ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10173803 5 mL Glasflaska 5ml
10448243 25 mL Glasflaska 25ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10173803 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 392730050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13610-02-1 | C9H8O | 132,16 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13610-02-1
Molekylformel C9H8O
Molekylvikt (g/mol) 132.16
MDL-nummer MFCD00048107
InChI-nyckel AIQRJSXKXVZCJO-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenyl propargyl ether, prop-2-ynyloxy benzene, prop-2-yn-1-yloxy benzene, phenyl 2-propynyl ether, benzene, 2-propynyloxy, 3-phenoxy-1-propyne, 2-propynyloxy benzene, phenylpropargyl ether, prop-2-ynyloxybenzene, ether, phenyl 2-propynyl
PubChem CID 83613
IUPAC-namn prop-2-ynoxibensen
LEDER C#CCOC1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phenyl propargyl ether
Färg Färglös till gul
Densitet 1.0300g/mL, 1.03
Kokpunkt 89.0°C to 90.0°C (14.0 mmHg)
Flampunkt 76°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel C6H5OCH2CCH
Brytningsindex 1.5340 to 1.5360 (20°C, 589nm)
Kvantitet 5 mL
Formel vikt 132.16
Procent renhet 97+%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Phenyl propargyl ether
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.