Läs mer
Fenyl(pyridin-2-yl)metanon (2-Benzoylpyridin), Mikromol™
Produktkod. 17931436
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17931436 25 mg
17901446 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17931436 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0101.040025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Fenyl(pyridin-2-yl)metanon (2-Bensoylpyridin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phenyl(pyridin-2-yl)methanone
CAS 91-02-1
Analyt- eller komponentnamn Phenyl(pyridin-2-yl)methanone
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C12 H9 N O
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym 2-Benzoylpyridine, Doxylamine Hydrogen Succinate Imp. D (EP), Doxylamine Imp. D (EP), Phenyl(pyridin-2-yl)methanone, Doxylamine Hydrogen Succinate Impurity D, Doxylamine Impurity D
InChI formel InChI=1S/C12H9NO/c14-12(10-6-2-1-3-7-10)11-8-4-5-9-13-11/h1-9H
LEDER O=C(c1ccccc1)c2ccccn2
IUPAC-namn fenyl(pyridin-2-yl)metanon
Molekylvikt (g/mol) 183.21
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 183,0684 g/mol