Läs mer
phenyl(pyridin-4-yl)methyl 4-methyl-2-(pyrimidin-2-yl)-1,3-thiazole-5-carboxylate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | phenyl(pyridin-4-yl)methyl 4-methyl-2-(pyrimidin-2-yl)-1,3-thiazole-5-carboxylate |
| CAS | 1281055-79-5 |
| Molekylformel | C21H16N4O2S |
| Kvantitet | 10 mg |
| LEDER | Cc1nc(sc1C(=O)OC(c2ccccc2)c3ccncc3)c4ncccn4 |
| Molekylvikt (g/mol) | 388.45 |
| Formel vikt | 388.0994 |