Läs mer
Fenylsalicyl, 99 %
Beskrivning
Fenylsalicylat används vid tillverkning av polymerer, lacker, lim, vaxer och polermedel. Det fungerar som ett antiseptiskt och milt smärtstillande medel. Det används också för att förebygga solbränna. Den reagerar med o-toluidin i 1,2,4-triklorbensen för att ge motsvarande amid o-Salicylotoluid. Vidare är det involverat i studien för att kontrollera effekten på kristallstorlek med kylningshastighet i laboratoriet. Utöver detta används det inom veterinärmedicin och används även för beläggning av piller, där läkemedlet är avsett för enterisk frisättning av salol.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Fenylsalicylat används vid tillverkning av polymerer, lacker, lim, vaxer och polermedel. Det fungerar som ett antiseptiskt och milt smärtstillande medel. Det används också för att förebygga solbränna. Den reagerar med o-toluidin i 1,2,4-triklorbensen för att ge motsvarande amid o-Salicylotoluid. Vidare är det involverat i studien för att kontrollera effekten på kristallstorlek med kylningshastighet i laboratoriet. Utöver detta används det inom veterinärmedicin och används även för beläggning av piller, där läkemedlet är avsett för enterisk frisättning av salol.
Löslighet
Löslig i alkohol, eter, kloroform, terpentin, aceton och bensen. Svårt löslig i kloroformbensen. Olösligt i vatten.
Noter
Ljuskänslig. Inkompatibel med starka oxidanter, starka syror och starka baser. Förvara på en sval plats.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Phenyl salicylate |
| Smältpunkt | 41 °C till 45 °C |
| Kokpunkt | 172 °C till 174 °C (12 mmHg) |
| Flampunkt | 160 °C (320 °F) |
| Kvantitet | 100 g |
| Beilstein | 393969 |
| Merck Index | 14,7310 |
| Löslighetsinformation | Löslig i alkohol, eter, kloroform, terpentin, aceton och bensen. Sparsamt löslig i kloroformbensen. Olöslig i vatten. |
| Formel vikt | 214.22 |
| Procent renhet | 99% |
Säkerhet och hantering
- Phenyl salicylate
- Varning
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- MIXTURE LIST-Contain: Phenyl salicylate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.