Läs mer
Fenylsalicyl, 99 %
Produktkod. 11419157
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11419157 500 g 500g
11409157 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11419157 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B20686.36
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-11-2026
CAS: 118-55-8 | C13H10O3 | 214,22 g/mol
Fenylsalicylat används vid tillverkning av polymerer, lacker, lim, vaxer och polermedel. Det fungerar som ett antiseptiskt och milt smärtstillande medel. Det används också för att förebygga solbränna. Den reagerar med o-toluidin i 1,2,4-triklorbensen för att ge motsvarande amid o-Salicylotoluid. Vidare är det involverat i studien för att kontrollera effekten på kristallstorlek med kylningshastighet i laboratoriet. Utöver detta används det inom veterinärmedicin och används även för beläggning av piller, där läkemedlet är avsett för enterisk frisättning av salol.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Fenylsalicylat används vid tillverkning av polymerer, lacker, lim, vaxer och polermedel. Det fungerar som ett antiseptiskt och milt smärtstillande medel. Det används också för att förebygga solbränna. Den reagerar med o-toluidin i 1,2,4-triklorbensen för att ge motsvarande amid o-Salicylotoluid. Vidare är det involverat i studien för att kontrollera effekten på kristallstorlek med kylningshastighet i laboratoriet. Utöver detta används det inom veterinärmedicin och används även för beläggning av piller, där läkemedlet är avsett för enterisk frisättning av salol.
Löslighet
Löslig i alkohol, eter, kloroform, terpentin, aceton och bensen. Svårt löslig i kloroformbensen. Olösligt i vatten.
Noter
Ljuskänslig. Inkompatibel med starka oxidanter, starka syror och starka baser. Förvara på en sval plats.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 118-55-8
Molekylformel C13H10O3
Molekylvikt (g/mol) 214.22
MDL-nummer MFCD00002213
InChI-nyckel ZQBAKBUEJOMQEX-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenyl salicylate, salol, phenol salicylate, salphenyl, musol, 2-phenoxycarbonylphenol, benzoic acid, 2-hydroxy-, phenyl ester, salicylic acid, phenyl ester, 2-hydroxybenzoic acid phenyl ester, phenyl-2-hydroxybenzoate
PubChem CID 8361
ChEBI CHEBI:34918
IUPAC-namn fenyl-2-hydroxibensoat
LEDER C1=CC=C(C=C1)OC(=O)C2=CC=CC=C2O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phenyl salicylate
Smältpunkt 41 °C till 45 °C
Kokpunkt 172 °C till 174 °C (12 mmHg)
Flampunkt 160 °C (320 °F)
Kvantitet 500 g
Beilstein 393969
Merck Index 14,7310
Löslighetsinformation Löslig i alkohol, eter, kloroform, terpentin, aceton och bensen. Sparsamt löslig i kloroformbensen. Olöslig i vatten.
Formel vikt 214.22
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.