Läs mer
Phenyl salicylate, 99%
Produktkod. 10647522 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 g
1 kg
2.5 kg
Förpackning:
Glasflaska
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
1kg
2.5kg
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10647522 1 kg Glasflaska 1kg
10552761 250 g Glasflaska 250g
11945091 2.5 kg Plastflaska 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10647522 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 165080010
Request Bulk or Custom Format
Phenyl salicylate, 99%, C13H10O3, CAS Number-118-55-8, salol, salphenyl, phenyl salicylate, 2-phenoxycarbonylphenol, salicylic acid, phenyl ester, benzoic acid, 2-hydroxy-, phenyl ester, phenyl-2-hydroxybenzoate, musol, phenol salicylate, 2-hydroxybenzoic acid phenyl ester, 250g, 98.5% min. (GC) | CAS: 118-55-8 | C13H10O3 | 214.22 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 118-55-8
Molekylformel C13H10O3
Molekylvikt (g/mol) 214.22
InChI-nyckel ZQBAKBUEJOMQEX-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenyl salicylate, salol, phenol salicylate, salphenyl, musol, 2-phenoxycarbonylphenol, benzoic acid, 2-hydroxy-, phenyl ester, salicylic acid, phenyl ester, 2-hydroxybenzoic acid phenyl ester, phenyl-2-hydroxybenzoate
PubChem CID 8361
ChEBI CHEBI:34918
IUPAC-namn fenyl-2-hydroxibensoat
LEDER C1=CC=C(C=C1)OC(=O)C2=CC=CC=C2O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phenyl salicylate
Smältpunkt 40.0°C to 44.0°C
Färg Vitt
Kokpunkt 172.0°C to 173.0°C (12.0 mmHg)
Flampunkt >110°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel 2-(HO)C6H4CO2C6H5
Kvantitet 1 kg
Beilstein 10,76
Merck Index 15,742
Löslighetsinformation Solubility in water: <0.1% (25°C). Other solubilities: 1g/1.5mL benzene- 1g/5mL amyl alcohol,53g/100g abs.ethanol-470g/100g ethylacetate (25 c),620g/100g methylethylketone-460g/100g toluene(25 c,soluble in chloroform,acetone,ether and oils,s
Formel vikt 214.22
Procent renhet 99%
Fysisk form Fint kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Phenyl salicylate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.