Läs mer
Phenyl Salicylate, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Produktkod. 10020290 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
250 g
Förpackning:
Plastic powder jar
Förpackningsstorlek:
250g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10020290 250 g Plastic powder jar 250g
1 options
Produktkod. 10020290 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer P/2840/50
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
CAS 118-55-8
Smältpunkt 40°C
Färg White
Kokpunkt 172°C
Förpackning Plastic powder jar
Molekylformel C13H10O3
MDL-nummer 2213
Kvantitet 250 g
Synonym phenyl salicylate, salol, phenol salicylate, salphenyl, musol, 2-phenoxycarbonylphenol, benzoic acid, 2-hydroxy-, phenyl ester, salicylic acid, phenyl ester, 2-hydroxybenzoic acid phenyl ester, phenyl-2-hydroxybenzoate
InChI-nyckel ZQBAKBUEJOMQEX-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=CC=C(C=C1)OC(=O)C2=CC=CC=C2O
IUPAC-namn phenyl 2-hydroxybenzoate
Molekylvikt (g/mol) 214.22
PubChem CID 8361
ChEBI CHEBI:34918
Formel vikt 214.22g/mol
Fysisk form Powder
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Phenyl salicylate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.