Läs mer
Fenylsalicyl, Mikromol™
Produktkod. 17900756
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
17900756 250 mg
1 options
Produktkod. 17900756 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM1884.00
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 06-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Fenylsalicylat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phenyl Salicylate
CAS 118-55-8
Analyt- eller komponentnamn Phenyl Salicylate
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C13 H10 O3
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Benzoic acid, 2-hydroxy-, phenyl ester, Salicylic acid, phenyl ester (8CI), 2-Phenoxycarbonylphenol, NSC 33406, Phenol salicylate, Phenyl 2-hydroxybenzoate, Phenyl salicylate, Salol, Salphenyl, Seesorb 201, Seesorb K 201, Phenyl Salicylate
InChI formel InChI=1S/C13H10O3/c14-12-9-5-4-8-11(12)13(15)16-10-6-2-1-3-7-10/h1-9,14H
LEDER Oc1ccccc1C(=O)Oc2ccccc2
IUPAC-namn fenyl 2-hydroxybenzoat
Molekylvikt (g/mol) 214.22
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 214,063 g/mol