Läs mer
Fenylselenocyanat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11369026
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11369026 5 g 5g
11359026 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11369026 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L20194.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 2179-79-5 | C7H5NSe | 182.095 g/mol
Fenylselenocyanat används som en specifik källa för nukleofila och elektrofila selenarter i syntetisk kemi.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Fenylselenocyanat används som en specifik källa för nukleofila och elektrofila selenarter i
syntetisk kemi.
Löslighet Blandbar med organiska
lösningsmedel, terahydrofuran, diklormetan och acetonitril.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2179-79-5
Molekylformel C7H5NSe
Molekylvikt (g/mol) 182.095
MDL-nummer MFCD00216944
InChI-nyckel NODWRXQVQYOJGN-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenylselenocyanate, phenylselanyl formonitrile, selenocyanic acid, phenyl ester, acmc-1cgab, phenyl selenocyanate, selenocyanic acid phenyl ester, 2-phenyl-2-selenaethanenitrile
PubChem CID 555340
IUPAC-namn fenylselenocyanat
LEDER C1=CC=C(C=C1)[Se]C#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phenyl selenocyanate
Densitet 1.484
Kokpunkt 116°C to 117°C (12 mmHg)
Flampunkt >110°C (230°F)
Brytningsindex 1.603
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3440
Beilstein 1617370
Löslighetsinformation Miscible with organic solvents,terahydro furan,dichloromethane and acetonitrile.
Formel vikt 182.08
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.