Läs mer
Cytiva Fenyl Sepharose™ 6 Snabbflödeskromatografimedia
Handla allt Cytiva Produkter
Kvantitet:
25 ml
200 ml
Produkttyp:
Fenyl Sepharose 6 Fast Flow Media (hög sub)
Fenyl Sepharose 6 Fast Flow Media (låg sub)
Förpackningsstorlek:
200ml
25ml
Varje
Beskrivning
- Basmatris derivatiserad via oladdade, kemiskt stabila eterbindningar
- Två substitutionsnivåer hjälper till att hitta optimal selektivitet och bindningskapacitet för en given applikation
- Basmatrisens hydrofila natur säkerställer låga nivåer av ospecifik bindning
- Hydrofob interaktionskromatografi (HIC) media sammansatt av tvärbundna 6 % agarospärlor modifierade med aromatiska fenylgrupper av standardtyp via oladdade, kemiskt stabila eterbindningar
- Finns i en rad olika bulkstorlekar och bekväma förpackade format för enkel uppskalning och processutveckling
- Graden av substitution för media med låg sub-HIC är∽ μ25 mol fenyl/ml gel
- Grad av substitution för hög sub HIC media är∽ 40 μmol fenyl/ml gel
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 25 ml |
| Stabilitet | Stabil i vanligt använda vattenhaltiga buffertar: 1 M NaOH, 3 M ammoniumsulfat, 30 % isopropanol, 70 % etanol, 10 % etylenglykol, 0,5 % SDS, 6 M guanidin-hydroklorid, 8 M urea |
| För användning med (applikation) | För infångning och mellanliggande rening som kräver låg till medelhög hydrofobicitet |
| Förvaringskrav | 4 °C till 30 °C |
| Produkttyp | Fenyl Sepharose 6 Fast Flow Media (hög sub) |
| Flödeshastighet | 250 till 400 cm/Ho μr |
| Partikelstorlek | 45 till 165μ m |
| Matris | 6 % tvärbunden agaros |
| pH-intervall | 3 till 13 |
| Förvaringsbuffert | 20% Etanol |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Phenyl Sepharose 6 Fast Flow (high sub)
- Varning
- Brandfarlig vätska Kategorija 3
- H226-Brandfarlig vätska och ånga.
- P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Innehåller: ethanol