Beskrivning
- Basmatris derivatiserad via oladdade, kemiskt stabila eterbindningar
- Två substitutionsnivåer hjälper till att hitta optimal selektivitet och bindningskapacitet för en given applikation
- Basmatrisens hydrofila natur säkerställer låga nivåer av ospecifik bindning
- Hydrofob interaktionskromatografi (HIC) media sammansatt av tvärbundna 6 % agarospärlor modifierade med aromatiska fenylgrupper av standardtyp via oladdade, kemiskt stabila eterbindningar
- Finns i en rad olika bulkstorlekar och bekväma förpackade format för enkel uppskalning och processutveckling
- Graden av substitution för media med låg sub-HIC är∽ μ25 mol fenyl/ml gel
- Grad av substitution för hög sub HIC media är∽ 40 μmol fenyl/ml gel
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 200 ml |
| För användning med (applikation) | För infångning och mellanliggande rening som kräver låg till medelhög hydrofobicitet |
| Produkttyp | Fenyl Sepharose 6 Fast Flow Media (låg sub) |
| Flödeshastighet | 200 till 400 cm/h |
| Matris | 6 % tvärbunden agaros |
| pH-intervall | 3 till 13 |
| Ligandtyp | Fenyl |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Phenyl Sepharose 6 Fast Flow (low sub), 200 ml
- Varning
- Brandfarlig vätska Kategorija 3
- H226-Brandfarlig vätska och ånga.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Contain: ethanol