Läs mer
Cytiva Fenyl Sepharose™ CL-4B Gel
Produktkod. 11534945 Handla allt Cytiva Produkter
Change view
Kvantitet:
200 ml
Förpackningsstorlek:
200ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11534945 200 ml 200ml
1 options
Produktkod. 11534945 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 17081001
 Begränsad artikel
I lager
För immunglobulinrening och fraktionering samt immunoutfällningsprocedurer
  • Stark bindning till Fc-regionen av IgG
  • Utmärkt för polyklonal antikroppsrening
  • Hög kapacitet: 20mg humant IgG/ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Fenyl Sepharose CL-4 B
Flödeshastighet <150 cm/hr
För användning med (applikation) För hydrofob interaktionskromatografi
Kvantitet 200 ml
Ligandtyp Fenyl
Partikelstorlek 45μ m-165μ m
pH-intervall 3 till 12
Typ av stöd 4 % tvärbunden agaros
Förvaringskrav 4 °C till 30 °C, 20 % etanol eller 0,1 M NaOH
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Phenyl Sepharose CL-4B, 200 ml
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol