Läs mer
Cytiva Fenyl Sepharose™ Högpresterande media
Produktkod. 10668502 Handla allt Cytiva Produkter
Change view
Kvantitet:
75 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet unitSize
10668502 75 ml Varje
1 options
Produktkod. 10668502 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 17108201
Från kemikalier till kromatografi
Använd kampanjkoden 27991
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Designad för reningssteg i mellan- och poleringssteg
  • Hydrofob interaktionskromatografi (HIC) media som består av starkt tvärbundna agarospärlor med aromatiska fenylfunktionella grupper
  • Hög upplösning tack vare mindre 34 μm pärlstorlek
  • Kemisk stabilitet för effektiv CIP och sanering
  • Finns i färdigpackade kolonner som t.ex HiPrep™ , HiScreen™ , och HiTrap™ plus laboratorium och BioProcess förpackningsstorlekar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 75 ml
Stabilitet Stabil i vanligt använda vattenhaltiga buffertar: 1 M NaOH, 1 M ättiksyra, 30 % acetonitril, 70 % etanol, 30 % isopropanol, 6 M guanidin-hydroklorid, 8 M urea, , 3 M ammoniumsulfat, joniska rengöringsmedel, icke-joniska tvättmedel, do, organiskt sulfat och 2 % natriumsulfat
För användning med (applikation) För mellanliggande rening och poleringstillämpningar
Förvaringskrav 4 °C till 30 °C
Produkttyp Fenyl Sepharose Högpresterande media
Flödeshastighet 100 till 200 cm/Ho μr
Partikelstorlek 24 till 44μ m
Höjd (engelska) Säng 11,8 tum
Höjd (metrisk) Säng 30 cm
Max. Tryck 300 kPa
Matris 6 % tvärbunden agaros
pH-intervall 3 till 13
Förvaringsbuffert 20% Etanol
Ligandtyp Fenyl
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Phenyl Sepharose High Performance
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-16.5 procent av blandningen utgörs av beståndsdelar med okänd akut toxicitet.