Läs mer
Fenylsulfid, 99 %
Produktkod. 10591951 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 mL
100 mL
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100ml
25ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10591951 100 mL Glasflaska 100ml
10193130 25 mL Glasflaska 25ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10591951 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 130951000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
CAS: 139-66-2 | C12H10S | 186,27 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 139-66-2
Molekylformel C12H10S
Molekylvikt (g/mol) 186.27
MDL-nummer MFCD00003064
InChI-nyckel LTYMSROWYAPPGB-UHFFFAOYSA-N
Synonym diphenyl sulfide, phenyl sulfide, phenylthiobenzene, diphenyl sulphide, diphenyl thioether, benzene, 1,1'-thiobis, diphenylmercaptan, diphenylthiamethane, diphenyl monosulfide, sulfide, diphenyl
PubChem CID 8766
ChEBI CHEBI:38959
IUPAC-namn fenylsulfanylbensen
LEDER S(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phenyl sulfide
Namnnotering 99%
Smältpunkt -40 °C
Färg Färglös till gul
Densitet 1.1100g/mL, 1.11
Kokpunkt 296 °C
Flampunkt >112 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 99%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel (C6H5)2S
Brytningsindex 1,6317 till 1,6337
Kvantitet 100 mL
Beilstein 06, 299
Fieser 06,241
Merck Index 15, 3371
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: olöslig i vatten. Andra lösligheter: löslig i het alkohol, blandbar med bensen, eter och koldisulfid
Formel vikt 186.27
Procent renhet 99%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Phenyl sulfide
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.