missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(Phenyl sulfone)-d10, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (Phenyl sulfone)-d10 |
| CAS | 21885-27-8 |
| Molekylformel | C12 D10 O2 S |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H10O2S/c13-15(14,11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D,9D,10D |
| LEDER | [2H]c1c([2H])c([2H])c(c([2H])c1[2H])S(=O)(=O)c2c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c2[2H] |
| IUPAC-namn | 1,2,3,4,5-pentadeuterio-6-(2,3,4,5,6-pentadeuteriophenyl)sulfonylbenzene |
| Molekylvikt (g/mol) | 228.333 |
| Formel vikt | 228.103 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?