Läs mer
Fenylsulfoxid, 97 %
Produktkod. 10616722 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10616722 100 g Glasflaska 100g
10407720 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10616722 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 130971000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
CAS: 945-51-7 | C12H10OS | 202,27 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 945-51-7
Molekylformel C12H10OS
Molekylvikt (g/mol) 202.27
MDL-nummer MFCD00002085
InChI-nyckel JJHHIJFTHRNPIK-UHFFFAOYSA-N
Synonym diphenyl sulfoxide, phenyl sulfoxide, sulfinyldibenzene, phenylsulfinylbenzene, diphenyl sulphoxide, sulfoxide, diphenyl, diphenylsulfoxide, benzene, 1,1'-sulfinylbis, 1,1'-sulfinyldibenzene, phenylsulfinyl benzene
PubChem CID 13679
IUPAC-namn bensensulfinylbensen
LEDER C1=CC=C(C=C1)S(=O)C2=CC=CC=C2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phenyl sulfoxide
Namnnotering 97%
Smältpunkt 66,0 °C till 71,0 °C
Färg Vitt
Kokpunkt 206,0 °C till 208,0 °C (13,0 mmHg)
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 96 % min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel (C6H5)2SO
Kvantitet 100 g
Beilstein 06, 300
Fieser 01,348; 17,365
Formel vikt 202.27
Procent renhet 97%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.