Läs mer
Fenylsulfon, TRC
Produktkod. 30135152
Change view
Kvantitet:
25 g
Produktkod. Kvantitet
30135152 25 g
1 options
Produktkod. 30135152 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP33687025G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diphenyl sulfone
CAS 127-63-9
Molekylformel C12 H10 O2 S
Kvantitet 25 g
Synonym Dapsone, Benzene, 1,1′-sulfonylbis-
InChI formel InChI=1S/C12H10O2S/c13-15(14,11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
LEDER O=S(=O)(c1ccccc1)c2ccccc2
IUPAC-namn Bensensulfonylbensen
Molekylvikt (g/mol) 218.27
Formel vikt 218.0402