Läs mer
Fenyltrans-beta-styrylsulfon, 96 %
Produktkod. 11438487
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11438487 1 g 1g
11448487 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11438487 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A18556.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 16212-06-9 | C14H12O2S | 244,308 g/mol
Fenyl trans-beta-styrylsulfon används som byggsten för proteomikforskning.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Fenyl trans-beta-styrylsulfon används som byggsten för proteomikforskning.
Anmärkningar
Håll behållaren tätt försluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 16212-06-9
Molekylformel C14H12O2S
Molekylvikt (g/mol) 244.308
MDL-nummer MFCD00159177
InChI-nyckel DNMCCXFLTURVLK-VAWYXSNFSA-N
Synonym phenyl trans-styryl sulfone, phenyl styryl sulfone, sulfone, phenyl styryl, phenyl trans-styryl sulphone, phenyl 2-phenylvinyl sulfone, benzene, 2-phenylethenyl sulfonyl, e-2-benzenesulfonyl ethenyl benzene, 1e-2-phenylvinyl sulfonyl benzene, styrylsulfonylbenzene, e-2-phenylethenyl sulphonylbenzene
PubChem CID 736143
IUPAC-namn [(E)-2-(bensensulfonyl)etenyl]bensen
LEDER C1=CC=C(C=C1)C=CS(=O)(=O)C2=CC=CC=C2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phenyl trans-beta-styryl sulfone
Smältpunkt 74°C to 76°C
Kvantitet 1 g
Formel vikt 244.32
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.