Läs mer
Phenyl trifluoroacetate, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10185370 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 mL
Förpackningsstorlek:
25ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10185370 25 mL 25ml
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 10185370 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 309450250
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phenyl trifluoroacetate
Namnnotering 98%
CAS 500-73-2
Färg Colorless
Densitet 1.2700g/mL, 1.27
Kokpunkt 146.0°C to 147.0°C
Flampunkt 52°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (GC)
Förpackning Glass Bottle
Molekylformel C8H5F3O2
Linjär formel CF3CO2C6H5
Brytningsindex 1.4185 to 1.4225
MDL-nummer MFCD00039232
Kvantitet 25 mL
Synonym phenyl trifluoroacetate, acetic acid, trifluoro-, phenyl ester, acetic acid, 2,2,2-trifluoro-, phenyl ester, trifluoroacetic acid phenyl ester, phenyltrifluoroacetate, acmc-209kjz, dvcmyaiusosiqp-uhfffaoysa
InChI-nyckel DVCMYAIUSOSIQP-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=CC=C(C=C1)OC(=O)C(F)(F)F
IUPAC-namn phenyl 2,2,2-trifluoroacetate
Molekylvikt (g/mol) 190.12
PubChem CID 68143
Formel vikt 190.12
Procent renhet 98%
Fysisk form Liquid