Läs mer
Phenyl trifluoroacetate, 98%
Produktkod. 11429217
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11429217 25 g 25g
11419217 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11429217 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B21304.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 500-73-2 | C8H5F3O2 | 190.121 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 500-73-2
Molekylformel C8H5F3O2
Molekylvikt (g/mol) 190.121
MDL-nummer MFCD00039232
InChI-nyckel DVCMYAIUSOSIQP-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenyl trifluoroacetate, acetic acid, trifluoro-, phenyl ester, acetic acid, 2,2,2-trifluoro-, phenyl ester, trifluoroacetic acid phenyl ester, phenyltrifluoroacetate, acmc-209kjz, dvcmyaiusosiqp-uhfffaoysa
PubChem CID 68143
IUPAC-namn phenyl 2,2,2-trifluoroacetate
LEDER C1=CC=C(C=C1)OC(=O)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phenyl trifluoroacetate
Densitet 1.276
Kokpunkt 146°C to 147°C
Flampunkt 52°C (127°F)
Brytningsindex 1.423
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN3272
Känslighet Moisture sensitive
Formel vikt 190.12
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.