Läs mer
Fenyltrifluormetylsulfid, 98 %
Produktkod. 11338235
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11338235 1 g 1g
11348235 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11338235 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L10114.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-10-2026
CAS: 456-56-4 | C7H5F3S | 178,17 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 456-56-4
Molekylformel C7H5F3S
Molekylvikt (g/mol) 178.17
MDL-nummer MFCD00040839
InChI-nyckel YQQKTCBMKQQOSM-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenyl trifluoromethyl sulfide, trifluoromethylthiobenzene, trifluoromethylthio benzene, trifluoromethyl thio benzene, benzene, trifluoromethyl thio, trifluoromethyl phenyl sulfide, phenyl trifluoromethyl sulphide, pubchem10400, phenyl trifluoromethylsulfide
PubChem CID 68011
IUPAC-namn trifluormetylsulfanylbensen
LEDER FC(F)(F)SC1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phenyl trifluoromethyl sulfide
Densitet 1.249
Kokpunkt 140°C to 142°C
Flampunkt 37°C (98°F)
Odör Unpleasant
Brytningsindex 1.4655
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN1993
Beilstein 2043134
Formel vikt 178.18
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.