Läs mer
Fenyltrifluormetylsulfid, 98 %
Produktkod. 11348235
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11348235 5 g 5g
11338235 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11348235 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Alfa Aesar missing translation for 'supplierNo' L10114.06
 Begränsad artikel
I lager
Add to basket
CAS: 456-56-4 | C7H5F3S | 178,17 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 456-56-4
Molekylformel C7H5F3S
Molekylvikt (g/mol) 178.17
MDL-nummer MFCD00040839
InChI-nyckel YQQKTCBMKQQOSM-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenyl trifluoromethyl sulfide, trifluoromethylthiobenzene, trifluoromethylthio benzene, trifluoromethyl thio benzene, benzene, trifluoromethyl thio, trifluoromethyl phenyl sulfide, phenyl trifluoromethyl sulphide, pubchem10400, phenyl trifluoromethylsulfide
PubChem CID 68011
IUPAC-namn trifluormetylsulfanylbensen
LEDER FC(F)(F)SC1=CC=CC=C1
Specifications
Kemiskt namn eller material Phenyl trifluoromethyl sulfide
Densitet 1.249
Kokpunkt 140 °C till 142 °C
Flampunkt 37 °C (98 °F)
Odör Obehagligt
Brytningsindex 1.4655
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN1993
Beilstein 2043134
Formel vikt 178.18
Procent renhet 98%
Show More Show Less
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.