Läs mer
Fenylvinylsulfid, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10521081 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mL
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1ml
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10521081 1 mL Glasflaska 1ml
1 options
Produktkod. 10521081 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 210150010
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phenyl vinyl sulfide
Namnnotering 97%
CAS 1822-73-7
Densitet 1.0400g/mL, 1.04
Kokpunkt 94°C to 95°C (25.0 mmHg)
Flampunkt 45°C
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C8H8S
Linjär formel C6H5SCH=CH2
Brytningsindex 1.5877 to 1.5897
MDL-nummer MFCD00009646
Kvantitet 1 mL
Beilstein 06, II, 288
Synonym phenyl vinyl sulfide, phenylthioethene, phenyl vinyl sulphide, phenylthio ethylene, vinylthiobenzene, benzene, ethenylthio, vinyl phenyl sulfide, sulfide, phenyl vinyl, vinylsulfanyl benzene, phenyl vinyl thioether
InChI-nyckel GMPDOIGGGXSAPL-UHFFFAOYSA-N
LEDER C=CSC1=CC=CC=C1
IUPAC-namn etenylsulfanylbensen
Molekylvikt (g/mol) 136.21
PubChem CID 74572
Formel vikt 136.21
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Phenyl vinyl sulfide
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.