Läs mer
Fenylvinylsulfon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15565056 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15565056 25 g 25g
15573429 1 g 1g
10716832 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15565056 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 221250250
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 5535-48-8 | C8H8O2S | 168.21 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5535-48-8
Molekylformel C8H8O2S
Molekylvikt (g/mol) 168.21
MDL-nummer MFCD00007554
InChI-nyckel UJTPZISIAWDGFF-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenyl vinyl sulfone, vinylsulfonyl benzene, ethenesulfonyl benzene, benzene, ethenylsulfonyl, sulfone, phenyl vinyl, vinylsulfonylbenzene, phenyl vinyl sulphone, ethenylsulfonyl benzene, ethenesulfonyl-benzene, phenyl-vinylsulfon
PubChem CID 79664
IUPAC-namn etenylsulfonylbensen
LEDER C=CS(=O)(=O)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phenyl vinyl sulfone
Smältpunkt 66.0°C to 70.0°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (GC)
Linjär formel C6H5SO2CH=CH2
Kvantitet 25 g
Fieser 10,315; 13,335
Merck Index 15,7431
Löslighetsinformation Solubility in water: slightly soluble.
Formel vikt 168.21
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.