Läs mer
Fenylvinylsulfon, 99+%
Produktkod. 11472527
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11472527 25 g 25g
11452527 1 g 1g
11462527 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11472527 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14794.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
CAS: 5535-48-8 | C8H8O2S | 168,21 g/mol
Fenylvinylsulfon används som byggstenar i syntesen av ett antal organiska ämnen, deltar i polymerisationsreaktioner, nukleofila additionsreaktioner och i cykloadditionsreaktioner. Det används också vid syntes av reaktiva färgämnen, syntes av textilfibrer, särskilt cellulosafibrer som bomull och linne. Andra tillämpningar inom medicinområdet inkluderar som kraftfulla hämmare av vissa enzymatiska processer. Det är en viktig råvara och mellanprodukt som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Fenylvinylsulfon används som byggstenar i syntesen av ett antal organiska ämnen, deltar i polymerisationsreaktioner, nukleofila additionsreaktioner och i cykloadditionsreaktioner. Det används också vid syntes av reaktiva färgämnen, syntes av textilfibrer, särskilt cellulosafibrer som bomull och linne. Andra tillämpningar inom medicinområdet inkluderar som kraftfulla hämmare av vissa enzymatiska processer. Det är en viktig råvara och mellanprodukt som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Löslighet Det är lösligt
i de flesta vanliga organiska lösningsmedel.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 5535-48-8
Molekylformel C8H8O2S
Molekylvikt (g/mol) 168.21
MDL-nummer MFCD00007554
InChI-nyckel UJTPZISIAWDGFF-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenyl vinyl sulfone, vinylsulfonyl benzene, ethenesulfonyl benzene, benzene, ethenylsulfonyl, sulfone, phenyl vinyl, vinylsulfonylbenzene, phenyl vinyl sulphone, ethenylsulfonyl benzene, ethenesulfonyl-benzene, phenyl-vinylsulfon
PubChem CID 79664
IUPAC-namn etenylsulfonylbensen
LEDER C=CS(=O)(=O)C1=CC=CC=C1
Specifications
Kemiskt namn eller material Phenyl vinyl sulfone
Smältpunkt 67 °C till 71 °C
Kvantitet 25 g
Beilstein 1906894
Löslighetsinformation Det är lösligt i de flesta vanliga organiska lösningsmedel.
Formel vikt 168.22
Procent renhet ≥99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.