Läs mer
Fenylvinylsulfon, TRC
Produktkod. 30420709
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30420709 1 g
1 options
Produktkod. 30420709 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP3383301G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phenyl Vinyl Sulfone
CAS 5535-48-8
Molekylformel C8H8O2S
Kvantitet 1 g
Synonym (Ethenylsulfonyl)benzene, Ethenyl Phenyl Sulfone, NSC 35394, URI 744, Vinylsulfonylbenzene
InChI formel InChI=1S/C8H8O2S/c1-2-11(9,10)8-6-4-3-5-7-8/h2-7H,1H2
LEDER C=CS(=O)(=O)c1ccccc1
IUPAC-namn Etenylsulfonylbensen
Molekylvikt (g/mol) 168.21
Formel vikt 168.0245