Läs mer
Fenylacetaldehyd, 95 %
Produktkod. 11404040
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11404040 25 g 25g
11452407 100 g 100g
11462407 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11404040 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14263.14
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 122-78-1 | C8H8O | 120,15 g/mol
Fenylacetaldehyd används för framställning av dofter och polymerer som polyestrar, som kan användas som en hastighetskontrollerande tillsats i polymerisationsreaktioner. Det är en aktiv komponent i dofter och blomdoft på grund av sin honungsliknande söta karaktär och finner applicering i smaksatta cigaretter och drycker. Det är ett insektsattraherande medel och används i svartljusfälla för skadedjur. Det används också som en byggsten i syntesen av mer komplexa kemikalier, såsom resmetrin. Dessutom används den tillsammans med ättiksyraanhydrid och allyltrimetylsilan i en trekomponents kopplingsprocess katalyserad av LiBF 4 som ger homoallylacetater.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Fenylacetaldehyd används för framställning av dofter och polymerer som polyestrar, som används som en hastighetskontrollerande tillsats i polymerisationsreaktioner. Det är en aktiv komponent i dofter och blomdoft på grund av sin honungsliknande söta karaktär och finner applicering i smaksatta cigaretter och drycker. Det är ett insektsattraherande medel och används i svartljusfälla för skadedjur. Det används också som en byggsten i syntesen av mer komplexa kemikalier, såsom resmetrin. Dessutom används den tillsammans med ättiksyraanhydrid och allyltrimetylsilan i en trekomponents kopplingsprocess katalyserad av LiBF 4 som ger homoallylacetater.
Löslighet
Blandbar med alkohol och dietyleter. Något blandbar med vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Inkompatibel med starka oxidationsmedel och starka baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 122-78-1
Molekylformel C8H8O
Molekylvikt (g/mol) 120.15
MDL-nummer MFCD00006993
InChI-nyckel DTUQWGWMVIHBKE-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenylacetaldehyde, benzeneacetaldehyde, hyacinthin, alpha-tolualdehyde, phenylethanal, 2-phenylethanal, phenylacetic aldehyde, alpha-toluic aldehyde, acetaldehyde, phenyl, benzylcarboxaldehyde
PubChem CID 998
ChEBI CHEBI:16424
IUPAC-namn 2-fenylacetaldehyd
LEDER O=CCC1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phenylacetaldehyde
Densitet 1.075
Kokpunkt 194 °C till 196 °C
Flampunkt 68 °C (154 °F)
Brytningsindex 1.535
Kvantitet 25 g
Beilstein 385791
Känslighet Luftkänslig
Merck Index 14,7265
Löslighetsinformation Blandbar med alkohol och dietyleter. Lätt blandbar med vatten.
Formel vikt 120.15
Procent renhet 95%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Phenylacetaldehyde
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Benzeneacetaldehyde
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.