Läs mer
Fenylacetaldehyd, 95 %
Description
Fenylacetaldehyd används för framställning av dofter och polymerer som polyestrar, som kan användas som en hastighetskontrollerande tillsats i polymerisationsreaktioner. Det är en aktiv komponent i dofter och blomdoft på grund av sin honungsliknande söta karaktär och finner applicering i smaksatta cigaretter och drycker. Det är ett insektsattraherande medel och används i svartljusfälla för skadedjur. Det används också som en byggsten i syntesen av mer komplexa kemikalier, såsom resmetrin. Dessutom används den tillsammans med ättiksyraanhydrid och allyltrimetylsilan i en trekomponents kopplingsprocess katalyserad av LiBF 4 som ger homoallylacetater.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Fenylacetaldehyd används för framställning av dofter och polymerer som polyestrar, som används som en hastighetskontrollerande tillsats i polymerisationsreaktioner. Det är en aktiv komponent i dofter och blomdoft på grund av sin honungsliknande söta karaktär och finner applicering i smaksatta cigaretter och drycker. Det är ett insektsattraherande medel och används i svartljusfälla för skadedjur. Det används också som en byggsten i syntesen av mer komplexa kemikalier, såsom resmetrin. Dessutom används den tillsammans med ättiksyraanhydrid och allyltrimetylsilan i en trekomponents kopplingsprocess katalyserad av LiBF 4 som ger homoallylacetater.
Löslighet
Blandbar med alkohol och dietyleter. Något blandbar med vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Inkompatibel med starka oxidationsmedel och starka baser.
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Phenylacetaldehyde |
| Densitet | 1.075 |
| Kokpunkt | 194 °C till 196 °C |
| Flampunkt | 68 °C (154 °F) |
| Brytningsindex | 1.535 |
| Kvantitet | 500 g |
| Beilstein | 385791 |
| Känslighet | Luftkänslig |
| Merck Index | 14,7265 |
| Löslighetsinformation | Blandbar med alkohol och dietyleter. Lätt blandbar med vatten. |
| Show More |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.