Läs mer
Fenylacetaldehyd, 99,5 %, För GC-analys, MP Biomedicals™
Produktkod. 11423512 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11423512 100 mL 100ml
11433512 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11423512 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215614580
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1215.00 SEK
    1156.74 SEK / 100ml
    Save 58.26 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Fenylacetaldehyd≥ 95 %, klar vätska
  • Det används för framställning av dofter och polymerer som polyestrar, som kan användas som en hastighetskontrollerande tillsats i polymerisationsreaktioner.
  • Det är en aktiv komponent i dofter och blomdoft på grund av sin honungsliknande söta karaktär och finner applicering i smaksatta cigaretter och drycker.
  • Det är ett insektsattraherande medel och används i svartljusfälla för skadedjur. Det används också som en byggsten i syntesen av mer komplexa kemikalier, såsom resmetrin.
  • Dessutom används den tillsammans med ättiksyraanhydrid och allyltrimetylsilan i en trekomponents kopplingsprocess katalyserad av LiBF4 som ger homoallylacetater.
  • En naturligt förekommande aromatisk förening. Innehåller varierande mängder poly(styrenoxid).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 122-78-1
Molekylformel C8H8O
Molekylvikt (g/mol) 120.15
MDL-nummer MFCD00006993
InChI-nyckel DTUQWGWMVIHBKE-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 998
ChEBI CHEBI:16424
IUPAC-namn 2-fenylacetaldehyd
LEDER O=CCC1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phenylacetaldehyde
Namnnotering For GC analysis
Färg Färglös
Densitet 1.027g/mL
Analysprocentintervall 0.995
Kvantitet 100 mL
Synonym phenylacetaldehyde, benzeneacetaldehyde, hyacinthin, alpha-tolualdehyde, phenylethanal, 2-phenylethanal, phenylacetic aldehyde, alpha-toluic aldehyde, acetaldehyde, phenyl, benzylcarboxaldehyde
Formel vikt 120.15
Fysisk form Vätska