Läs mer
Fenylacetaldehyd-dimetylacetal, 98 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10705601 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10705601 500 g Glasflaska 500g
10011460 5 g Glasflaska 5g
10306970 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10705601 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 130275000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Kemiska identifierare
CAS 101-48-4
Molekylvikt (g/mol) 166.22
MDL-nummer MFCD00008487
InChI-nyckel WNJSKZBEWNVKGU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2-dimethoxyethyl benzene, phenylacetaldehyde dimethyl acetal, viridine, hyscylene p, 1,1-dimethoxy-2-phenylethane, benzene, 2,2-dimethoxyethyl, phenacetaldehyde dimethyl acetal, padma, 2,2-dimethoxy-1-phenylethane, phenylacetic aldehyde dimethyl acetal
PubChem CID 60995
IUPAC-namn 2,2-dimetoxietylbensen
LEDER COC(CC1=CC=CC=C1)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phenylacetaldehyde dimethyl acetal
Namnnotering 98%
Aciditet 1 mg KOH/g max.
Färg Färglös till gul
Densitet 1.004g/mL, 1,002 till 1,006 (25°/25 °C)
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C10H14O2
Linjär formel C6H5CH2CH(OCH3)2
Brytningsindex 1,4930 till 1,4950 (20 °C, 589 nm)
Kvantitet 500 g
Beilstein 07, 293
Formel vikt 166.22
Procent renhet ≥97.5%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.