Läs mer
Fenylacetamid, Mikromol™
Produktkod. 30050265
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30050265 25 mg
30049652 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30050265 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0169.020025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Fenylacetamid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phenylacetamide
CAS 103-81-1
Analyt- eller komponentnamn Phenylacetamide
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C8 H9 N O
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Phenylacetamide
InChI formel InChI=1S/C8H9NO/c9-8(10)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2,(H2,9,10)
LEDER NC(=O)Cc1ccccc1
IUPAC-namn 2-fenylacetamid
Molekylvikt (g/mol) 135.16
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 135,0684 g/mol