Läs mer
Fenyleddiksyra, 98,5 %
Produktkod. 10316970 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
500 g
2.5 kg
Förpackningsstorlek:
2.5kg
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10316970 500 g 500g
10795421 5 g 5g
10627294 2.5 kg 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Reglering: Denna produkt innehåller en läkemedelsprekursor i kategori 2 enligt förordning (EG) nr 273/2004. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 10316970 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 130285000
Request Bulk or Custom Format
Reglering: Denna produkt innehåller en läkemedelsprekursor i kategori 2 enligt förordning (EG) nr 273/2004. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
CAS: 103-82-2 | C8H8O2 | 136,15 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 103-82-2
Molekylformel C8H8O2
Molekylvikt (g/mol) 136.15
InChI-nyckel WLJVXDMOQOGPHL-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn 2-fenylättiksyra
LEDER OC(=O)CC1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phenylacetic acid
Smältpunkt 75.0°C to 78.0°C
Densitet 1.0800 g/mL, 1.08
Kokpunkt 265.0°C
Flampunkt 132°C
Analysprocentintervall 98.5%
Förpackning Plastflaska
Linjär formel C6H5CH2CO2H
Kvantitet 500 g
Beilstein 09, 431
Merck Index 15, 7380
Löslighetsinformation Solubility aq. soln.: 15 g/L (20°C). Other solubilities: freely soluble in hot water, soluble in ether, acetone, 186 g/100 mL ethanol (20°C), 4.422 mol.s/l in chloroform (25°C), 1.842 mol.s/l in carbon tetrachloride
Formel vikt 136.15
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Phenylacetic acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.