Läs mer
Phenylacetic Acid, Sigma-Aldrich™
Specifikationer
Specifikationer
| Smältpunkt | 74°C to 77°C |
| Densitet | 1.091 g/cm3 at 97°C |
| Kokpunkt | 265°C/1013 hPa |
| MDL-nummer | MFCD00004313 |
| Kvantitet | 1 kg |
| Synonym | Phenylacetic acid, Phenylacetic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 136.15 |
| Kvalitet | Research |