Läs mer
Phenylacetic-d7 Acid, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Phenylacetic Acid-d7 |
| CAS | 65538-27-4 |
| Molekylformel | C8 2H7 H O2 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | (Benzene-2,3,4,5,6)acetic Acid, 2-(Phenyl)acetic Acid-d7, NSC 125718-d7, PAA-d7, Phenylacetic Acid-d7, Phenylethanoic Acid-d7, α-Toluic Acid-d7, ω-Phenylacetic Acid-d7, α-Tolylic Acid-d7 |
| InChI formel | InChI=1 S/C8H8O2/c9-8(10)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5 H,6H2,(H,9,10)/i1D,2 D,3 D,4 D,5 D,6D2 |
| LEDER | [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(c([2 H])c1[2 H])C([2 H])([2 H])C(=O)O |
| IUPAC-namn | 2,2-dideuterio-2-(2,3,4,5,6-pentadeuteriophenyl)acetic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 143.19 |
| Formel vikt | 143.0964 g/mol |
| Visa mer |