Läs mer
Fenylacetonitril, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11369206
Kvantitet:
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
Produktkod. 11369206
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A10694.22
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Fenylacetonitril används i organisk syntes för färgämnen, parfymer, läkemedel, speciellt penicillinprekursorer. Det används också som lösningsmedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Smältpunkt -24°C
Kokpunkt 234°C
Kvantitet 100 g
Procent renhet 98+%
Fysisk form Vätska