Läs mer
Phenylacetonitrile (Benzyl Cyanide), Mikromol™
Beskrivning
Phenylacetonitrile (Benzyl Cyanide)
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Phenylacetonitrile |
| CAS | 140-29-4 |
| Analyt- eller komponentnamn | Phenylacetonitrile |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C8 H7 N |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Phenylacetonitrile, 2-Phenylacetonitrile, Benzylcyanide, Acetonitrile, phenyl- (6CI,7CI,8CI), (Cyanomethyl)benzene, 2-Phenylethanenitrile, Benzeneethanenitrile, Benzyl cyanide, Benzyl nitrile, NSC 118418, NSC 3407, Phenacetonitrile, alpha-Cyanotoluene, alpha-Phenylacetonitrile, alpha-Tolunitrile, omega-Cyanotoluene, Triamterene Impurity D |
| InChI formel | InChI=1S/C8H7N/c9-7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6H2 |
| LEDER | N#CCc1ccccc1 |
| IUPAC-namn | 2-phenylacetonitrile |
| Visa mer |