Läs mer
Fenylacetylklorid, 98 %
Beskrivning
Fenylacetylklorid används vid framställning av 1,2-difenyletanon genom reaktion med jodbensen med användning av tetrabutylammoniumtetrafluorborat som en fasöverföringskatalysator. Det används ofta i den kemiska industrin för tillverkning av färgämnen och farmaceutiska produkter. Det spelar en viktig roll vid beredningen av penicillin. Vidare används det för att framställa estrar för smakämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Fenylacetylklorid används vid framställning av 1,2-difenyletanon genom reaktion med jodbensen med användning av tetrabutylammoniumtetrafluorborat som fasöverföringskatalysator. Det används ofta i den kemiska industrin för tillverkning av färgämnen och farmaceutiska produkter. Det spelar en viktig roll vid beredningen av penicillin. Vidare används det för att framställa estrar för smakämnen.
Löslighet Blandbar med
alkohol och eter.
Anteckningar
Fuktkänslig. Förvaras svalt. Inkompatibelt med aminer, vanligaste metaller, starka baser och starka oxidationsmedel.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Phenylacetyl chloride |
| Densitet | 1.168 |
| Kokpunkt | 225 °C |
| Flampunkt | 102 °C (215 °F) |
| Brytningsindex | 1.5325 |
| Kvantitet | 100 g |
| UN-nummer | UN2577 |
| Beilstein | 742254 |
| Känslighet | Känslig för fukt |
| Löslighetsinformation | Blandbar med alkohol och eter. |
| Visa mer |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.