Läs mer
Fenylacetylklorid (Bensenacetylklorid), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Phenylacetyl Chloride(Benzeneacetyl Chloride) |
| CAS | 103-80-0 |
| Molekylformel | C8H7ClO |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | 2-Phenylacetyl Chloride, 2-Phenylethanoyl Chloride, Phenylacetic Acid Chloride, Phenylacetic Chloride, Phenylacetyl Chloride, alpha-Phenylacetyl Chloride |
| InChI formel | InChI=1S/C8H7ClO/c9-8(10)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2 |
| LEDER | ClC(=O)Cc1ccccc1 |
| IUPAC-namn | 2-fenylacetylklorid |
| Molekylvikt (g/mol) | 154.59 |
| Formel vikt | 154.0185 |