missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Phenylacetyl-d5 Chloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Phenylacetyl-d5 Chloride |
| CAS | 216966-11-9 |
| Molekylformel | C8H2D5ClO |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 2-Phenylacetyl-d5 Chloride, 2-Phenylethanoyl-d5 Chloride, Phenylacetic-d5 Acid Chloride, Phenylacetic-d5 Chloride, Phenylacetyl-d5 Chloride, α-Phenylacetyl-d5 Chloride |
| InChI formel | InChI=1S/C8H7ClO/c9-8(10)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2/i1D,2D,3D,4D,5D |
| LEDER | ClC(CC1=C([2H])C([2H])=C([2H])C([2H])=C1[2H])=O |
| IUPAC-namn | 2-(2,3,4,5,6-pentadeuteriophenyl)acetyl chloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 159.62 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?