Läs mer
Fenylacetyldisulfid, TRC
Produktkod. 30416115
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
30416115 250 mg
1 options
Produktkod. 30416115 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP335598250MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phenylacetyl Disulfide
CAS 15088-78-5
Molekylformel C16 H14 O2 S2
Kvantitet 250 mg
Synonym Bis(phenylacetyl) Disulfide, Di(phenylacetyl) Disulfide, PADS
InChI formel InChI=1S/C16H14O2S2/c17-15(11-13-7-3-1-4-8-13)19-20-16(18)12-14-9-5-2-6-10-14/h1-10H,11-12H2
LEDER O=C(Cc1ccccc1)SSC(=O)Cc2ccccc2
IUPAC-namn S-(2-fenylacetyl)sulfanyl 2-fenyletanetioat
Molekylvikt (g/mol) 302.411
Formel vikt 302.044