missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Phenylacetyl L-Glutamine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Phenylacetyl L-Glutamine |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| InChI formel | InChI=1S/C13H16N2O4/c14-11(16)7-6-10(13(18)19)15-12(17)8-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,10H,6-8H2,(H2,14,16)(H,15,17)(H,18,19)/t10-/m0/s1 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Formel vikt | 264.111 |
| Procent renhet | >95% |
| Frakt skick | Room Temperature |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?