missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Phenylacetylasparagine, Mikromol™
Beskrivning
Phenylacetylasparagine
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Phenylacetylasparagine |
| CAS | 2752-49-0 |
| Analyt- eller komponentnamn | Phenylacetylasparagine |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C12 H14 N2 O4 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Phenylacetylasparagine |
| InChI formel | InChI=1S/C12H14N2O4/c13-10(15)7-9(12(17)18)14-11(16)6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7H2,(H2,13,15)(H,14,16)(H,17,18)/t9-/m0/s1 |
| LEDER | NC(=O)C[C@H](NC(=O)Cc1ccccc1)C(=O)O |
| IUPAC-namn | (2S)-4-amino-4-oxo-2-[(2-phenylacetyl)amino]butanoic acid |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?