Läs mer
Fenylacetylen, 98 %, ren
Produktkod. 10468120 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10468120 25 g Glasflaska 25g
10041830 100 g Glasflaska 100g
11934461 500 g Glasflaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10468120 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 152460250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    517.45 SEK
    464.65 SEK / 25g
    Save 52.80 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 536-74-3 | C8H6 | 102,14 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 536-74-3
Molekylformel C8H6
Molekylvikt (g/mol) 102.14
InChI-nyckel UEXCJVNBTNXOEH-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenylacetylene, phenylethyne, benzene, ethynyl, 1-phenylethyne, phenylacetylide, phenyl acetylene, ethyne, phenyl, acetylene, phenyl, ethynyl-benzene, phenylacethylene
PubChem CID 10821
IUPAC-namn etynylbensen
LEDER C#CC1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phenylacetylene
Smältpunkt -44,8 °C
Färg Färglös till gul
Densitet 0.9300g/mL, 0.93
Kokpunkt 142,0 °C till 144,0 °C
Flampunkt 31 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 97,5 % min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel C6H5C≡CH
Brytningsindex 1,5470 till 1,5500
Kvantitet 25 g
Beilstein 05,511
Merck Index 15,391
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: olöslig. Andra lösligheter: blandbart med alkohol, eter och andra organiska lösningsmedel
Formel vikt 102.14
Procent renhet 98%
Kvalitet Ren
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Phenylacetylene
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Aspirationstoxicitet Kategori 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P331-Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/and soap.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.