Läs mer
Fenylacetylen, 98 %, ren
Produktkod. 11934461 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
11934461 500 g Glasflaska 500g
10468120 25 g Glasflaska 25g
10041830 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11934461 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 152465000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-01-2027
CAS: 536-74-3 | C8H6 | 102,14 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 536-74-3
Molekylformel C8H6
Molekylvikt (g/mol) 102.14
InChI-nyckel UEXCJVNBTNXOEH-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenylacetylene, phenylethyne, benzene, ethynyl, 1-phenylethyne, phenylacetylide, phenyl acetylene, ethyne, phenyl, acetylene, phenyl, ethynyl-benzene, phenylacethylene
PubChem CID 10821
IUPAC-namn etynylbensen
LEDER C#CC1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phenylacetylene
Smältpunkt -44,8 °C
Färg Färglös till gul
Densitet 0.9300g/mL, 0.93
Kokpunkt 142,0 °C till 144,0 °C
Flampunkt 31 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 97,5 % min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel C6H5C≡CH
Brytningsindex 1,5470 till 1,5500
Kvantitet 500 g
Beilstein 05,511
Merck Index 15,391
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: olöslig. Andra lösligheter: blandbart med alkohol, eter och andra organiska lösningsmedel
Formel vikt 102.14
Procent renhet 98%
Kvalitet Ren
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.