Läs mer
Fenylacetylen, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11460103
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11460103 500 g 500g
11440103 25 g -
11450103 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11460103 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12139.36
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 536-74-3 | C8H6 | 102.136 g/mol
Fenylacetylen är involverat i framställningen av styren genom reduktion med Lindlar-katalysator. Det används för att studera mekanismen för den palladiumkatalyserade fenylacetylenoxidativa karbonyleringsreaktionen. Det används också i polymerisationsprocessen för att framställa polyfenylacetylen, nämligen 1,2,4-trifenylbensen och 1,3,5-trifenylbensen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Fenylacetylen är involverat i framställningen av styren genom reduktion med Lindlar-katalysator. Det används för att studera mekanismen för den palladiumkatalyserade fenylacetylenoxidativa karbonyleringsreaktionen. Det används också i polymerisationsprocessen för att framställa polyfenylacetylen, nämligen 1,2,4-trifenylbensen och 1,3,5-trifenylbensen.
Löslighet Oblandbar med vatten
.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Fuktkänslig. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och välventilerad plats. Inkompatibel med syror, halogener, alkalimetaller och oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 536-74-3
Molekylformel C8H6
Molekylvikt (g/mol) 102.136
MDL-nummer MFCD00008570
InChI-nyckel UEXCJVNBTNXOEH-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenylacetylene, phenylethyne, benzene, ethynyl, 1-phenylethyne, phenylacetylide, phenyl acetylene, ethyne, phenyl, acetylene, phenyl, ethynyl-benzene, phenylacethylene
PubChem CID 10821
IUPAC-namn etynylbensen
LEDER C#CC1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phenylacetylene
Smältpunkt -45°C
Densitet 0.93
Kokpunkt 142°C to 144°C
Flampunkt 27°C (81°F)
Brytningsindex 1.548
Kvantitet 500 g
UN-nummer UN3295
Beilstein 605461
Känslighet Light sensitive
Merck Index 14,3861
Löslighetsinformation Immiscible with water.
Formel vikt 102.14
Procent renhet ≥98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.