Läs mer
Phenylacetylene, Sigma-Aldrich™
Produktkod. 15859400
Change view
Kvantitet:
25 mL
100 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
25ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15859400 100 mL 100ml
15849400 25 mL 25ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15859400 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8070440100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 536-74-3
Specifikationer
Smältpunkt -44.8°C
Densitet 0.93 g/cm3 at 20°C
Kokpunkt 142°C to 144°C/1013 hPa
MDL-nummer MFCD00008570
Kvantitet 100 mL
Synonym Phenylacetylene, Ethynylbenzene, Phenylacetylene
Molekylvikt (g/mol) 102.13