Läs mer
Phenylacetylglutamine, MedChemExpress
Beskrivning
Phenylacetylglutamine is a colonic microbial metabolite from amino acid fermentation.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Phenylacetylglutamine |
| CAS | 28047-15-6 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C13H16N2O4 |
| Synonym | NSC 203800 Phenylacetyl-L-glutamine |
| Löslighetsinformation | DMSO : 100 mg/mL (378.39 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 25 mg/mL (94.60 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C([C@H](CCC(N)=O)NC(CC1=CC=CC=C1)=O)O |
| Molekylvikt (g/mol) | 264.28 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Visa mer |