Läs mer
Fenylalanin (L-fenylalanin), LoGiCal
Produktkod. 30458390
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30458390 10 mg
1 options
Produktkod. 30458390 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR1560.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
LoGiCal levererar certifierade referensmaterial som du kan lita på som prydliga, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med noggrann dokumentation och expertstöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
Fenylalanin (L-fenylalanin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Phenylalanine
CAS 63-91-2
Analyt- eller komponentnamn L-Phenylalanine
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C9 H11 N O2
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Nateglinide Imp. D (EP), Tyrosine Imp. A (EP), L-Phenylalanine, Alanine, phenyl-, L- (4 CI,7 CI,8 CI), (-)-Phenylalanine, GV 112054 X, GV 112054 X, GV 112054 X, GV 112054 X, GV 112054 X, GV 112054 X, GV 112054 X, GV 112054 X, GV 112054 X, GV 112054 X, GV 112054 X, GV 112054 X, GV 112054 X, GV 112054 X, GV 112054 X, GV 112054 X, GV 112054 X, GV 112054 X, GV 112054 X, GV 112054 X, GV 112054 X, GV 112054 X, GV 112054 X, GV 112054 X, GV 112054 X, GV 112054 X, GV 112054 X, GV 112054 X, GV 112054 X, GV 112054 X, GV 112054 X
InChI formel InChI=1 S/C9H11NO2/c10-8(9(11)12)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8 H,6,10H2,(H,11,12)/t8-/m0/s1
LEDER N[C@@H](Cc1ccccc1)C(=O)O
IUPAC-namn (2 S)-2-amino-3-fenylpropansyra
Industry Type Kriminalteknik
Molekylvikt (g/mol) 165.19
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 165,079 g/mol